Learn More
(±)-Isoborneol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409067
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11409067 25 g 25 Gramm
11419067 100 g 100 Gramm
11488910 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11409067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20632.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.253 g/mol
Used as a synthetic flavor, as a moth repellent, cold sore topical medication, muscle liniment, and steam-inhaled cough suppressant. It is also used in Used in perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als künstliches Aroma, Anti-Motten-Produkt, topisches Medikament gegen Fieberbläschen, Muskelliniment und dampfinhaliertes Hustensuppressivum verwendet. Wird auch in Parfüms verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich Löslich in Dipropylenglycol, Ethylalkohol (1 gm. In 2 ml. 70 % Alkohol).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-76-5
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00074821
InChI-Schlüssel DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonym dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
IUPAC-Name (1R,3R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Isoborneol
Schmelzpunkt ∼210°C (sublimation)
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Strong
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 4126091
Merck Index 14,5128
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 95%