missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Isoborneol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7025244
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11409067

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20632.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.253 g/mol

Used as a synthetic flavor, as a moth repellent, cold sore topical medication, muscle liniment, and steam-inhaled cough suppressant. It is also used in Used in perfumes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als künstliches Aroma, Anti-Motten-Produkt, topisches Medikament gegen Fieberbläschen, Muskelliniment und dampfinhaliertes Hustensuppressivum verwendet. Wird auch in Parfüms verwendet.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich Löslich in Dipropylenglycol, Ethylalkohol (1 gm. In 2 ml. 70 % Alkohol).

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 124-76-5
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00074821
InChI-Schlüssel DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonym dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
IUPAC-Name (1R,3R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (±)-Isoborneol
Schmelzpunkt ∼210°C (sublimation)
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Strong
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 4126091
Merck Index 14,5128
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt