Learn More
Isobutanamidoxim, TRC
Artikelnummer. 30389408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389408 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI78910025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutanamidoxime
CAS 35613-84-4
Summenformel C4H10N2O
Menge 25 g
Synonym Isobutyramide Oxime, Isobutyramidoxime, Isopropylcarboxamide Oxime, N-Hydroxy-2-methylpropanimidamide, N-Hydroxyisobutyramidine, N'-Hydroxyisobutyramidine
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h3,7H,1-2H3,(H2,5,6)
SMILES CC(C)\C(=N\O)\N
Molekulargewicht (g/mol) 102.14
Formelmasse 102.0793