Learn More
Isobutansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441559
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441559 1 g 1 Gramm
15461559 250 mg 250 Milligramm
15451559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64378.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 35432-36-1 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35432-36-1
Summenformel C4H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.624
MDL-Nummer MFCD07369800
InChI-Schlüssel NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutanesulfonyl chloride, isobutylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropane-1-sulfonylchloride, 2-methyl-1-propylsulfonyl chloride, 2-methyl-1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl-propane-1-sulfonyl chloride, isobutane sulfonyl chloride, isobutane-1-sulfonylchloride, acmc-1ae06
PubChem CID 182236
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-sulfonylchlorid
SMILES CC(C)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutanesulfonyl chloride
Farbe Farblos
Dichte 1.20 g/mL
Flammpunkt 88°C (190°F)
Strukturformel (CH3)2CHCH2SO2Cl
Brechungsindex 1.454
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1748728
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 156.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit