Learn More
Isobutylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412697
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
250 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Código de producto. Menge unitSize
11412697 2500 mL 2500 Milliliter
11468870 250 mL 250 Milliliter
11402697 500 mL 500 Milliliter
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11412697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14892.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Isobutyl acetate is used as a solvent for lacquer, thinners, sealants, perfumes and nitrocellulose. Further, it is used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutylacetat wird als Lösungsmittel für Lacke, Verdünner, Dichtungsmittel, Parfüme und Nitrocellulose verwendet. Wird zudem als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether, Methanol und Aceton. Etwas mischbar mit Wasser und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 110-19-0
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00008932
InChI-Schlüssel GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
IUPAC-Name 2-Methylpropylacetat
SMILES CC(C)COC(C)=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Isobutyl acetate
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 0.87
Siedepunkt 116°C to 117°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.3895
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1213
Beilstein 1741909
Merck Index 14,5130
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,methanol and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyl acetate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyl acetate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.