Learn More
Isobutylacetat, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120497 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15638420 25 ml Glasflasche 25 Milliliter
15605780 1 l Glasflasche 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15638420
Marke: Honeywell Research Chemicals 53747025ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-19-0
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00008932
InChI-Schlüssel GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isobutylacetat, Isobutyl-Ethanoat, Essigsäure, 2Methylpropylester, 2-Methyl-1-Propylacetat, 2-Methylpropyl-Ethanoat, Essigsäure, Isobutylester, Essigsäure-Isobutylester, Acetat d'Isobutyl, Iso-Butylacetat, Beta-Methylpropyl-Ethanoat
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
IUPAC-Name 2-Methylpropylacetat
SMILES CC(C)COC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutylacetat
Schmelzpunkt -99 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.867 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 117 °C
Explosionsgrenze 0.105
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Zündpunkt 793 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH2CH(CH3)2
Brechungsindex n20/D 1.39
Menge 25 ml
UN-Nummer UN1213
Beilstein 1741909
Dampfdichte >4(vs. Luft)
Formelmasse 116.16 mol
Dampfdruck 15 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 %