Learn More
Isobutylacrylat, 99 %, stab mit 100 ppm4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313346 100 mL 100 Milliliter
11323346 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12739.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-63-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-63-8
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00042865
InChI-Schlüssel CFVWNXQPGQOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl acrylate, isobutyl propenoate, isobutyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, acrylic acid, isobutyl ester, 2-methylpropyl acrylate, isobutylester kyseliny akrylove, propenoic acid, isobutyl ester, ccris 4828, hsdb 610
PubChem CID 7819
IUPAC-Name 2-Methylpropyl-prop-2-enoat
SMILES CC(C)COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.888
Siedepunkt 139°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Strukturformel CH2=CHCO2CH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.415
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2527
Beilstein 1749388
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%