Learn More
Isobutylacrylat, 99 %, stab mit 100 ppm4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045999
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11313346
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12739.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-63-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-63-8
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00042865
InChI-Schlüssel CFVWNXQPGQOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl acrylate, isobutyl propenoate, isobutyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, acrylic acid, isobutyl ester, 2-methylpropyl acrylate, isobutylester kyseliny akrylove, propenoic acid, isobutyl ester, ccris 4828, hsdb 610
PubChem CID 7819
IUPAC-Name 2-Methylpropyl-prop-2-enoat
SMILES CC(C)COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.888
Siedepunkt 139°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Strukturformel CH2=CHCO2CH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.415
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2527
Beilstein 1749388
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%