Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isobutanol |
| CAS | 78-83-1 |
| Flammpunkt | 28,00 °C |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Menge | 4 l |
| Relative Dichte | 1 l = 0.80 kg |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.12 |
| Reinheit (%) | ≥99.0% |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
| Physikalische Form | Liquid |