Learn More
Isobutylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457696 500 g 500 Gramm
11437696 25 g 25 Gramm
11447696 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11457696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14692.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 543-27-1 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
Isobutyl chloroformate is used as a peptide reagent. It is also used in the preparation of phenethyl-carbamic acid isobutyl ester by reaction with phenethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutylchloroformat wird als Peptid-Reagenz verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Phenethyl-Carbaminsäure-Isobutyl-Ester durch Reaktion mit Phenethylamin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Aminen. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-27-1
Summenformel C5H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.575
MDL-Nummer MFCD00000642
InChI-Schlüssel YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl chloroformate, 2-methylpropyl chloroformate, chloroformic acid isobutyl ester, isobutyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester, isobutylchloroformate, i-butyl chloroformate, chlorocarbonic acid isobutyl ester, isobutyl carbonochloridate, unii-6s785tc0ob
PubChem CID 62365
IUPAC-Name 2-Methylpropylcarbonochloridat
SMILES CC(C)COC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl chloroformate
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 128°C to 129°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel ClCO2CH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.406
Menge 500 g
UN-Nummer UN2742
Beilstein 956590
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5139
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit