Learn More
Isobutylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10573541 500 g Glasflasche 500 Gramm
10357500 25 g Glasflasche 25 Gramm
10675052 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10573541 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 176185000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 543-27-1 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-27-1
Summenformel C5H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.58
MDL-Nummer MFCD00000642
InChI-Schlüssel YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl chloroformate, 2-methylpropyl chloroformate, chloroformic acid isobutyl ester, isobutyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester, isobutylchloroformate, i-butyl chloroformate, chlorocarbonic acid isobutyl ester, isobutyl carbonochloridate, unii-6s785tc0ob
PubChem CID 62365
IUPAC-Name 2-Methylpropylcarbonochloridat
SMILES CC(C)COC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl chloroformate
Namenshinweis 98%
Dichte 1.0475g/mL
Siedepunkt 128.7°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. diisobutyl carbonate (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2CH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4060 to 1.4080
Menge 500 g
Beilstein 03, 12
Fieser 06,307
Merck Index 15, 5184
Relative Dichte 1.0475
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes in alcohol,miscible with benzene,chloroform,acetone,toluene
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.