Learn More
Isobutylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433178 25 g 25 Gramm
11423178 5 g 5 Gramm
11443178 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18932.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 591-82-2 | C5H9NS | 115.194 g/mol
It is isothiocyanate compound used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um Isothiocyanat-Verbindung, die in der Proteomikforschung zum Einsatz kommt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-82-2
Summenformel C5H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 115.194
MDL-Nummer MFCD00022062
InChI-Schlüssel NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
PubChem CID 68960
IUPAC-Name 1-Isothiocyanat-2-Methylpropan
SMILES CC(C)CN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl isothiocyanate
Dichte 0.94
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.498
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1740371
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
Formelmasse 115.2
Reinheit (%) 97%