Learn More
Isobutylnitrit, TRC
Artikelnummer. 30009490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009490 500 mg 500 Milligramm
30005457 1 g 1 Gramm
30004652 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI357945500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-56-3
Summenformel C4 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Synonym Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
IUPAC-Name 2-Methylpropylnitrit
SMILES CC(C)CON=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl Nitrite
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Formelmasse 103.063