Learn More
Isobutyraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081913
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11410033 500 mL 500 Milliliter
11420033 2500 mL 2500 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11410033
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12106.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutyraldehyd wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Isobutanol, Methacrolein, Hydroxypivaldehyd und Neopentylglycol verwendet. Ist aktiv an der Cannizaro-Reaktion beteiligt. Wird auch als Zwischenprodukt zur Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Vitaminen, Antioxidantien, Gummibeschleunigern, Textilhilfsmitteln, Parfümerie und Aromen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-84-2
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00006980
InChI-Schlüssel AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC-Name 2-Methylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Isobutyraldehyde
Schmelzpunkt °C to 65°C
Dichte 0.794
Siedepunkt 63°C to 65°C
Flammpunkt -24°C (-11°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2CHCHO
Brechungsindex 1.3723
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2045
Beilstein 605330
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,5154
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyraldehyde
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consigli di prudenza
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyraldehyde
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.