Learn More
Isobutyramidoxim, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033734
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11499590 250 mg 250 Milligramm
11409600 1 g 1 Gramm
15407897 5 g 5 Gramm
15417897 25 g 25 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11499590
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50892.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 35613-84-4 | C4H10N2O | 102.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35613-84-4
Summenformel C4H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.14
MDL-Nummer MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
InChI-Schlüssel JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
IUPAC-Name N'-Hydroxy-2-methylpropanimidamid
SMILES CC(C)C(\N)=N/O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyramidoxime
Schmelzpunkt 57°C to 65°C
Menge 250 mg
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 96%