Learn More
Isobuttersäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Isobuttersäure wird zur Herstellung von Estern für Aromen und Parfums verwendet. Wird auch als Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel und Gerbmittel verwendet. Findet Anwendungen in der Textil-, Lack- und Lederindustrie. Wird darüber hinaus als Laktationsstimulant bei Milchvieh verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Tetramethylsuccinsäure und Diisopropylketon verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Chloroform und Ether. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Isobutyric acid |
| Schmelzpunkt | -47°C |
| Siedepunkt | 153°C to 154°C |
| Dichte | 0.948 |
| Menge | 500 mL |
| Flammpunkt | 59°C (138°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.3928 |
| UN-Nummer | UN2529 |
| Beilstein | 635770 |
| Show More |
Safety and Handling
- Isobutyric acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Isobutyric acid