Learn More
Isobuttersäure-Benzylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313047 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313047 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC14395700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyric acid-benzyl ester
CAS 103-28-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isobutyric acid-benzyl ester
Versandbedingung +20°C
Summenformel C11 H14 O2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Isobutyric acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-methylpropionate, Benzyl isobutanoate, Benzyl isobutyrate, NSC 406201, NSC 46112, Phenylmethyl 2-methylpropanoate
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
SMILES CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl-2-methylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 178.228
Menge 500 mg
Formelmasse 178.099 g/mol