Learn More
Isobutyronitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393526 250 mL 250 Milliliter
11303536 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11393526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14470.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 78-82-0 | C4H7N | 69.107 g/mol
Used in the synthesis of gasoline additives, as a catalyst in the production of polyethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von Kraftstoffzusätzen als Katalysator bei der Herstellung von Polyethylen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 35 g/l (20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-82-0
Summenformel C4H7N
Molekulargewicht (g/mol) 69.107
MDL-Nummer MFCD00001873
InChI-Schlüssel LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyronitrile, isopropyl cyanide, propanenitrile, 2-methyl, 2-methylpropionitrile, isopropylnitrile, 2-cyanopropane, dimethylacetonitrile, isopropyl nitrile, 1-cyano-1-methylethane, isopropylkyanid
PubChem CID 6559
ChEBI CHEBI:28638
IUPAC-Name 2-Methylpropannitril
SMILES CC(C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyronitrile
Schmelzpunkt -72°C
Dichte 0.77
Siedepunkt 103°C to 104°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Strukturformel (CH3)2CHCN
Brechungsindex 1.374
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2284
Beilstein 1340512
Merck Index 14,5156
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 35g/L (20°C).
Formelmasse 69.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyronitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyronitrile