Learn More
Isobutyrophenone 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10295770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10295770 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10295770 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157111000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 611-70-1
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00008917
InChI-Schlüssel BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
PubChem CID 69144
IUPAC-Name 2-Methyl-1-Phenylpropan-1-on
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyrophenone
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9880g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH(CH3)2
Brechungsindex 1.5162 to 1.5182 (20°C, 589nm)
Menge 100 g
Beilstein 07, 316
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid