Learn More
Isobutyryl-Carnitin D3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isobutryl Carnitine D3 |
| Summenformel | C11 D3 H18 N O4 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i1D3/t8?,9- |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | (3R)-3-(3,3,3-Trideuterio-2-methylpropanoyl)oxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 234.307 |
| Formelmasse | 234.166 |