Learn More
Isocarbostyril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258878 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11986491
Marke: Thermo Scientific Acros 166460010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-30-5
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
InChI-Schlüssel VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
PubChem CID 10284
ChEBI CHEBI:18350
IUPAC-Name 2H-Isochinolin-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isocarbostyril
Schmelzpunkt 211.0°C to 214.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 21,1
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver