missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (CL0219) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal antibody specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL0219 |
| Konjugat | Janelia Fluor 549 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from O75874, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?