Learn More
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (IDH1/6806R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18398993 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18398993 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18398993
Marke: Novus Biologicals NBP314080
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal antibody specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IDH1/6806R
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Zusammensetzung 1mM PBS without Preservative
Gen-Alias Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 protein (around aa 281-414) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75874 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3417
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG κ