missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (IDH1.R132H/7277R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteDescription
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal antibody specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | IDH1.R132H/7277R |
| Konjugat | Alexa Fluor 532 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment of human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 (exact sequence is proprietary) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?