missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (IDH1.R132H/7328R), DyLight 755, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18621240 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621240 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18621240

Marke: Novus Biologicals NBP320989IR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal antibody specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IDH1.R132H/7328R
Konjugat DyLight 755
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3417
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.