Learn More
Isofield™ Isoclave CF Autoklavierbare Reinraumbrille - Kompatibel mit Klasse A/B
Beschreibung
- Eng anliegende, autoklavierbare Reinraumbrille
- Beschlagfrei
- indirekte obere Belüftung
- Nicht belüfteter Sockel für zusätzliche Reinraumkonformität
- Panoramasicht
- Passt über normale Korrektionsbrillen
- Ergonomischer Rahmen mit flexiblem Nasenbügel für sicheren Halt
- Premium-Kratzschutz
- Nicht steril – die Schutzbrille muss vor Gebrauch aufbereitet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Schutzbrillen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Lens Material | Polycarbonat (medizinische Qualität) |
| Rahmenmaterial | Silikon |