Learn More
Isofield™ Isoclave IV autoklavierbare Reinraumbrille - kompatibel mit Klasse A/B
Beschreibung
- Indirekte obere und untere Belüftung
- Panoramasicht
- Passt über normale Korrektionsbrillen
- Ergonomischer Rahmen mit flexiblem Nasensteg
- Hochwertige, kratzfeste, optische und beschlagfreie Linse
- Geprüft nach EN 166 und ISO 16321-1
- Zertifiziert nach PSA-Kategorie II
- Nicht steril – Die Schutzbrille muss vor Gebrauch aufbereitet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Schutzbrillen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Lens Material | Polycarbonate (Medical Grade) |
| Rahmenmaterial | Thermoplastic Rubber (TPR) |