Beschreibung
- Erhältlich in den Größen S bis XXXL.
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.
- Gebundene innere Säume.
- Tunnelzugförmige Elastizität an den Handgelenken.
- Druckknopfverschluss vorne für einfaches An- und Ausziehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborkittel für kontrollierte Umgebungen |
| Größe | L |
| Material | Tyvek |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
| Stulpenform | Tunneled Elastic |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Steril |
| Kragenform | Gebunden |
| Saumtyp | Gebunden |
| Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.