Beschreibung
Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall mit Kapuze und rutschhemmenden Überschuhen bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer.
- Der Kapuzenoverall umfasst befestigte, rutschfeste Überschuhe
- Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1)
- Umstochener Innensaum
- Elastischer Bund an Handgelenken, Knöcheln und Gesicht
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- Reißverschluss
- Aseptisch gefaltet
- Weiß.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | Mittel |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Verschlusstyp | Reißverschluss vorne |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Mehr anzeigen |