Learn More
Isocorynoxeine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16411508 5 mg
16409098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16411508 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0775
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Isocorynoxeine, an isorhynchophylline-related alkaloid, exhibits a dose-dependent inhibition of 5-HT2A receptor-mediated current response with an IC50 of 72.4 μM.
Isocorynoxeine, an isorhynchophylline-related alkaloid, exhibits a dose-dependent inhibition of 5-HT2A receptor-mediated current response with an IC50 of 72.4 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isocorynoxeine
CAS 51014-29-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H26N2O4
Menge 5 mg
Synonym 7-Isocorynoxeine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (65.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](C=C)C4)([H])N4CC3
Molekulargewicht (g/mol) 382.45
Formelmasse 382.45
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation