Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isocytosin, 99 %
Artikelnummer. p-7035992
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15440568
Marke: Thermo Scientific Chemicals H54228.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-53-2 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Isocytosine (2-aminouracil) is an isomer of cytosine used in physical chemical studies involving metal complex binding, hydrogen-bonding, and tautomerism and proton transfer effects in nucleobases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isocytosin(2-aminuracil) ist ein Isomer von Cytosin, das in physikalischen chemischen Studien verwendet wird, bei denen die Bindung von Metallkomplexen, die Wasserstoffbrückenbindung sowie Tautomerie- und Protonentransfereffekte in Nukleobasen zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Löslich in DMF, DMSO, heißem Wasser und AcOH.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-53-2
Summenformel C4H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.10
MDL-Nummer MFCD00057557 MFCD00023256
InChI-Schlüssel XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
PubChem CID 66950
ChEBI CHEBI:55502
IUPAC-Name 2-Amino-1H-Pyrimidin-6-on
SMILES NC1=NC=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isocytosine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF,DMSO,hot water,and AcOH.
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 99%