missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocytosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-4089418 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10215244 5 g Glasflasche 5 Gramm
10224524 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10215244

Marke: Thermo Scientific Acros 398320050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 108-53-2 | C4H5N3O | 111.10 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-53-2
Summenformel C4H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.10
MDL-Nummer MFCD00057557 MFCD00023256
InChI-Schlüssel XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
PubChem CID 66950
ChEBI CHEBI:55502
SMILES NC1=NC=CC(=O)N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isocytosine
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen (50mg/ml in DMSO) Clear solution
IUPAC-Name 2-amino-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isocytosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.