missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isodesmosin, ≥99 %, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11440452 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11440452 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11440452

Marke: MP Biomedicals 0219137901

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 991-01-5
Summenformel C24H40N5O8
Molekulargewicht (g/mol) 526.61
InChI-Schlüssel RGXCTRIQQODGIZ-UHFFFAOYNA-O
Synonym Isodesmosin, 2-Amino-6-3,5-bis3-amino-4-Hydroxy-4-Oxobutyl-2-4-amino-5-Hydroxy-5-Oxopentylpyridin-1-ium-1-yl- Hexansäure, 6-2-4-Amino-4-carboxybutyl-3,5-bis-3-amino-3-carboxypropyl pyridinium-1-yl norleucin, 2-4-Amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis-3-amino-3-carboxypropylpyridinium, Pyridinium, 2-4-amin-4-carboxybutyl-1-5-amin-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amin-3-carboxypropyl, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium, 3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl pyridin-1-ium, pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl
PubChem CID 13811
ChEBI CHEBI:64366

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isodesmosin
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 1 mg
Formelmasse 526
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isodesmosine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.