Learn More
Isododecan, Isomerengemisch, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021765
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11492347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14235.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 31807-55-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
Isododecane, mixture of isomer acts as a reaction medium used for polymerization reactions. It is also useful as an emollient and solvent in skin care products due to its high spreadability, low viscosity and density. It is commonly used in anti-aging serums and also useful in many different cosmetic items like eyeliner, hair care, hair sprays, perfume, conditioners and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isododecan, Isomerengemisch, dient als Reaktionsmedium für Polymerisationsreaktionen. Aufgrund seiner hohen Verstreichbarkeit, geringen Viskosität und Dichte ist es auch als Emolliens und Lösungsmittel in Hautpflegeprodukten nützlich. Es wird häufig in Anti-Aging-Seren verwendet und ist auch in vielen verschiedenen Kosmetikartikeln wie Eyelinern, Haarpflegemitteln, Haarsprays, Parfüms, Conditionern und Lotionen nützlich.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31807-55-3
Summenformel C12H26
Molekulargewicht (g/mol) 170.34
MDL-Nummer MFCD00036106
InChI-Schlüssel GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isododecane, undecane, 2-methyl, 2-methylhendecane, unii-h40fl8477b, isodo-decane, acmc-1bc2q, isododecane, mixture of isomers
PubChem CID 23459
IUPAC-Name 2-Methylundecan
SMILES CCCCCCCCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isododecane, Mixture of Isomers
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.74
Siedepunkt 170°C to 195°C
Flammpunkt 42°C (108°F)
Prozentgehaltsbereich 80%
Brechungsindex 1.421
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 170.34
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isododecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isododecane