Learn More
Isoeugenol, TRC
Artikelnummer. 30403145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403145 10 g -
30402612 50 g -
30389289 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI77913810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-54-1
Summenformel C10 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Synonym Phenol, 2-methoxy-4-(1-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl- (8CI), 2-Methoxy-4-(1-propen-1-yl)phenol, 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propene, 2-Methoxy-4-(1-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-propenylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxy-1-propenylbenzene, 4-(1-Propenyl) Guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-methylstyrene, 4-Propenylguaiacol, Isoeugenol, NSC 6769, iso-Eugenol
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-prop-1-Enylphenol
SMILES COc1cc(C=CC)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoeugenol (Cis and Trans Mix)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3
Formelmasse 164.0837