Learn More
Isofenphos-Oxon, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16606213 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16606213 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16606213
Marke: Honeywell Fluka R169610MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isofenphos-oxon
CAS 31120-85-1
CAS Max. % ≤ 100%
Schmelzpunkt 32°C to 38°C
Synonym Isopropyl 2-((ethoxy(isopropylamino)phosphoryl)oxy)benzoate
Molekulargewicht (g/mol) 329.33 g/mol
Menge 10 mg
Güte Akarizide und Insektizide