Learn More
R&D Systems™ Isoguvacine hydrochloride
Artikelnummer. 18065822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18065822 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18065822 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0235/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.50 €
    280.35 € / 100 Milligramm
    Sparen 30.15 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective GABAA agonist
Specific GABAA receptor agonist. Suppresses low magnesium induced seizure like events in organotypic hippocampal brain slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoguvacine hydrochloride
CAS 68547-97-7
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C6H10ClNO2
Formelmasse 163.6
Reinheit >99%
Molekulargewicht 163.601