Learn More
Isoimperatorin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16403856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16403856 25 mg
16448938 10 mg
16421378 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16403856 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0286
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Isoimperatorin is a methanolic extract of the roots of Angelica dahurica shows significant inhibitory effects on acetylcholinesterase (AChE) with the IC50 of 74.6 μM.
Isoimperatorin is a methanolic extract of the roots of Angelica dahurica shows significant inhibitory effects on acetylcholinesterase (AChE) with the IC50 of 74.6 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoimperatorin
CAS 482-45-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H14O4
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 8.33 mg/mL (30.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (9.25 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1
Molekulargewicht (g/mol) 270.28
Formelmasse 270.28
Reinheit (%) 98.93%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death