Learn More
Isoindolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10491294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10491294 1 g Glasflasche 1 Gramm
10336794 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10491294 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426280010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 496-12-8 | C8H9N | 119.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 496-12-8
Summenformel C8H9N
Molekulargewicht (g/mol) 119.17
MDL-Nummer MFCD00605324
InChI-Schlüssel GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoindoline, 1h-isoindole, 2,3-dihydro, iso-indoline, 2-azaindan, 1,2-dihydroisoindole, 1,3-dihydroisoindole, dihydroisoindole, pubchem16248, acmc-1am9e
PubChem CID 422478
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-isoindol
SMILES C1C2=CC=CC=C2CN1
Specifications
Chemischer Name oder Material Isoindoline
Schmelzpunkt 17°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 221°C
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.05
Formelmasse 119.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken, dunkelt durch Lichteinwirkung ab
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isoindoline
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.