Learn More
Isomaltotriose, TRC
Artikelnummer. 30404153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404153 10 mg -
30400803 50 mg -
30397160 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82129810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3371-50-4
Summenformel C18H32O16
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
Synonym O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-Glucose, 6-α-Isomaltosylglucose
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-6-(((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)Oxy)Methyl)Tetrahydro-2H-Pyran-2-Yl)Oxy)Tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-Tetraol
SMILES C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O2)OC[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H](C(O3)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isomaltotriose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
Formelmasse 504.17
Reinheit (%) >95%