Learn More
Isomanniddinitrat, TRC
Artikelnummer. 30003406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003406 100 mg 100 Milligramm
30003895 500 mg 500 Milligramm
30005497 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003406 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI821335100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 551-43-9
Summenformel C6 H8 N2 O8
Molekulargewicht (g/mol) 236.14
Synonym Isomannit Dinitrate
IUPAC-Name [(3R,3aS,6R,6aS)-6-Nitrooxy-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofuro[3,2-b]Furan-3-yl] Nitrat
SMILES [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isomannide Dinitrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Formelmasse 236.0281