Learn More
Isoniazid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052021 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052021 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1529.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Isoniazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoniazid
CAS 54-85-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isoniazid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H7 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Isoniazid, pyridine-4-carbohydrazide
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccncc1
IUPAC-Name Pyridin-4-carbohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Menge 250 mg
Formelmasse 137,0589 g/mol