missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isonicotinamide-2,3,5,6-d4, CDN

Artikelnummer. 30308986
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30308986

Marke: CDN CDND60040.1G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isonicotinamide-2,3,5,6-d4
CAS 1219799-40-2
Summenformel C6 2H4 H2 N2 O
Menge 0.1 g
Synonym Isonicotinamide-d4, Isonicotinamide-2,3,5,6-D4, 4-Pyridinecarboxamide-2,3,5,6-d4, 4-(Aminocarbonyl)-2,3,5,6-tetradeuteriopyridine
InChI-Formel InChI=1 S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4 H,(H2,7,9)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)N)c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
Formelmasse 126.0731 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt