Learn More
Isonicotinamide, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10446930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
25 g; Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10446930
Marke: Thermo Scientific Acros 122580250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicotinamide
CAS 1453-82-3
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C6H6N2O
MDL-Nummer MFCD00006432
Menge 25 g
Beilstein 22, 46
Synonym isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
InChI-Schlüssel VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)N
IUPAC-Name Pyridin-4-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 122.127
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Crystalline Powder