Learn More
Isonicotinsäurehydrazid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10744251 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10225120 5 g Glasflasche 5 Gramm
10607472 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10744251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122605000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 €
    151.65 € / 500 Gramm
    Sparen 16.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-85-3
Summenformel C6H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00006426
InChI-Schlüssel QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
PubChem CID 3767
ChEBI CHEBI:6030
IUPAC-Name Pyridin-4-carbohydrazid
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicotinic acid hydrazide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Farbe Farblos oder weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 22, I, 504
Merck Index 15, 5232
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14% in water (25 c). Other solubilities: 2% in alcohol (25 c),0.1% in chloroform
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonicotinic acid hydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.