missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isonipecotamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3758250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10618444 25 g Glasflasche 25 Gramm
10686122 100 g Glasflasche 100 Gramm
10299343 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10618444

Marke: Thermo Scientific Acros 122610250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128.18 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 39546-32-2
Summenformel C6H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.18
MDL-Nummer MFCD00038012
InChI-Schlüssel DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
PubChem CID 3772
IUPAC-Name Piperidin-4-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1CCNCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isonipecotamide
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 2% max. (70°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonipecotamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.