Learn More
Isonipecotamid, TRC
Artikelnummer. 17932955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932955 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI821800100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonipecotamide
CAS 39546-32-2
Summenformel C6 H12 N2 O
Menge 100 mg
Synonym 4-Piperidinecarboxamide, 4-(Aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoylpiperidine, 4-Carboxamidopiperidine, 4-Piperidylcarboxamide, NSC 82318, Piperidine-4-carboxylic Acid Amide
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
IUPAC-Name Piperidin-4-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.095