Learn More
Isonipecotinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isonipecotic Acid |
| CAS | 498-94-2 |
| Summenformel | C6H11NO2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 4-Piperidinecarboxylic Acid, 4-Carboxypiperidine, Hexahydroisonicotinic Acid, NSC 61049, Isonipecotinic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1CCNCC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.16 |
| Formelmasse | 129.079 |