Learn More
Isonitrosoacetone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isonitrosoacetone |
| CAS | 306-44-5 |
| Summenformel | C3H5NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+ |
| SMILES | CC(=O)\C=N\O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 87.08 |