Learn More
Isopentylacetat, 99 %, enthält ca.10 % andere Isomere, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497234 100 mL 100 Milliliter
11407244 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497234 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21618.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
It is used as a masking agent, perfuming agent, and solvent in cosmetics industry. Mainly used in flavors and because of its intensive fruity taste especially for fruit flavors such as banana, strawberry, pear, apple and cherry flavors. Traces are used in certain sweet spicy types such as vanilla flavors. Occasionally used in perfumery when a fresh-fruity note is demanded. The major application is the use in nail polish removers and nail polish as a solvent. Isopentyl acetate is a widely employed ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Maskierungsmittel, Parfümzusatz und Lösungsmittel in der Kosmetikindustrie verwendet. Wird hauptsächlich in Geschmacksstoffen und aufgrund seines intensiven fruchtigen Geschmacks vor allem für Fruchtaromen wie Bananen-, Erdbeer-, Birnen-, Apfel- und Kirscharomen verwendet. Spuren werden in bestimmten süßen-scharfen Aromen wie Vanillearomen verwendet. Wird gelegentlich in Parfümerie verwendet, wenn eine frisch-fruchtige Note verlangt wird. Die Hauptanwendung ist die Verwendung in Nagellackentfernern und Nagellack als Lösungsmittel. Isopentylacetat ist ein weit verbreiteter Ester.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Fettölen, Kerosin und Paraffinöl. Unlöslich in Wasser, Glycerin und Propylenglycol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-92-2
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00008946
InChI-Schlüssel MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC-Name 3-Methylbutylacetat
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentyl acetate
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 0.876
Siedepunkt 142°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Fruit-like
Hinweise zum Prozentgehalt Enthält ≈ 10 % andere Isomere
Brechungsindex 1.4
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1104
Merck Index 14,5111
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,fixed oils,kerosene and paraffin oil. Insoluble in water,glycerin and propylene glycol.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 99%